Portavetrini
Slide mailer, bianco, PP, 10
Codice catalogo 631-9150
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Per la conservazione e la spedizione di 5 vetrini portaoggetto spessi o di 10 vetrini sottili o per provette per campioni da 12 ml.
- Indistruttibile e chimicamente inerte
- I vetrini portaoggetto sporgono di 20 mm dal bordo del contenitore per il prelievo semplice
- La filettatura profonda impedisce la fuoriuscita durante il trasporto
Ø×A: 45×90 mm
Ø×H: 45×90 mm
Informazioni per l'ordine: Con coperchio avvitabile dotato di raccordo per la piombatura.
Specifiche
- N. di vetrini:10
- Colore:bianco
- Descrizione:Slide mailer
- Materiale:PP