Piastre PCR, 384 pozzetti, Thermo-Fast® 384 Mark II
732-4912
- N. di pozzetti:384
- Profilo:Standard
- Bordo:Fully skirted
- Colore del pozzetto:trasparente
- Conf:100
- Volume pozzetti:0,04 ml
Sagomate in PP a ritenzione ultra bassa che contribuisce a prevenire l'adesione dei campioni alle pareti laterali. Grazie al maggiore volume dei pozzetti, è possibile eseguire applicazioni post-PCR, quali digestioni enzimatiche e precipitazione dell'etanolo, nei pozzetti stessi. Compatibili con tutti i termociclatori a blocchi da 384.
- Completamente bordate per garantire la compatibilità con i sistemi automatizzati
- 8 fori nel bordo facilitano il posizionamento e la rimozione della piastra dal blocco del termociclatore
- Angolo tagliato per facilitare l'orientamento
- Certificate esenti da DNasi, RNasi e DNA genomico umano
Volume massimo pozzetto: 55 µl
Volume utile: 40 µl