Moduli CovaLink™ NH con telaio, Nunc™
Catalog # 735-0153
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Colore:trasparente
- Descrizione:Modulo F8×12, trasparente, con telaio
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Conf:30
Specifications
About this item
In PS. Progettate per legare covalentemente i composti alle superfici in plastica. Utilizzabili con le molecole di difficile adsorbimento sulle superfici tradizionali. I moduli assemblati su telaio sono orientati alfanumericamente (dimensioni esterne: 128× 86 mm) e sono compatibili con tutte le apparecchiature standard.
- Possibilità di effettuare un lavaggio approfondito con soluzioni a elevata forza ionica
- Legame aspecifico minimo
- Permette legami sito-specifici a un gruppo carbossilico di un peptide o un gruppo fosfato nella terminazione 5' degli acidi nucleici
- Moduli indipendenti con pozzetti a fondo piatto (F)
Volume di lavoro consigliato: 100 µl
Recommended working volume: 100 µl