Strisce di tappi per piastre Deep Well
Katalognr. 732-4922
Supplier: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Specifications
- Descrizione:Striscia da 8 con tappi numerici
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Conf:120
Specifications
About this item
Strisce di 8 tappi per la chiusura di piastre di conservazione e telai Cluster Tube. Le strisce sono compatibili con piastre di microtitolazione, piastre di conservazione da 0,8 ml, piastre di conservazione da 1,2 ml con cavità circolari e serie di prodotti Cluster Tube da 1,2 ml.
- Ogni tappo reca un proprio numero
- Chiusura contemporanea di 8 cavità
- Strisce terminali per facilitare la manipolazione
- Design piatto per una maggiore capacità delle cavità