Piastre DeepWell, 96 pozzetti, 2,2 ml, Mark II
Catalog # 732-4910
Supplier: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Specifications
- Colore:naturale
- Descrizione:Piastra per conservazione, 2,2 ml, Mark II
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Conf:50
Specifications
About this item
In PP. Piastre da 96 pozzetti con pozzetti a fondo sferico per conservazione e applicazioni di screening.
- Volume utile di 2,2 ml quando sigillate con tenute adesive o termiche o di 1,8 ml quando sigillate con tappetino sigillante da 96 tappi
- Pozzetto a fondo conico per un semplice recupero dei campioni
- Design a bordo rialzato con supporto e anello di impilaggio
Colour: Natural.
Colour: Natural