ContactUsLinkComponent
Coperchi per micro piastre, Whatman™
  512-1093
undefined
Coperchi per micro piastre, Whatman™
  512-1093
  • Colore:
    trasparente
  • Descrizione:
    Coperchio in PS, universale
  • Conf:
    100
Coperchio universale per sistemi robotizzati. Possono essere utilizzati come coperchi antipolver e impediscono l'infiltrazione di spruzzi o contaminazioni durante l'uso delle piastre in laboratorio.