Piastre per colture cellulari da 1536 pozzetti, CELLSTAR®
In PS, superfice trattata per coltura cellulare, sterili. Tutte le piastre sono certificate esenti da RNasi, DNasi e DNA umano, apirogene e non citotossiche.
- Trattamento fisico della superficie per una migliore adesione cellulare
- Versione HiBase per strumenti di lettura dall'alto, piastre µClear® LoBase per strumenti di lettura dal basso
- Il design del pozzetto quadrato con angoli arrotondati combina i vantaggi dei pozzetti quadrati (volume utile flessibile, da 3 a 10 µl) con i vantaggi di un pozzetto rotondo (riduzione di assorbimento e formazione di bolle)
Colore: µClear® (trasparente), nere o bianche
- Catalog No:
- 738-0073
- 738-0075
- 738-0066
- 738-0072
- 738-0071
- 738-0085
- 738-0074
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
Lids
Frequently Bought Together