OmniTrays Nunclon™Δ
OmniTray, 84 cm², 90 ml
Codice catalogo 732-2602
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
OmniTrays Nunclon™Δ
Codice catalogo 732-2602
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
PS, sterili, con tappo. I vassoi OmniTrays a pozzetto singolo sono ideali per molteplici impieghi.
- Sono disponibili sia in formato standard che nella versione con angoli tagliati
- Il trattamento superficiale certificato crea le condizioni ottimali per la crescita e l'adesione cellulare
Superficie di crescita: 84 cm²
Dimensioni esterne: 128×86 mm
Specifiche
- Volume di lavoro raccomandato:90 ml
- Descrizione:OmniTray
- Superficie coltura:84 cm²
- Cat. No.:732-2602
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement