Piastre per colture cellulari trattate con poli-D-lisina, Nunc™
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Piastre in PS pronte all'uso rivestite con poli-D-lisina, con coperchio.
- Una superficie di crescita omogenea in ciascun lotto assicura le prestazioni garantite
- La superficie di alta qualità favorisce l'attecchimento, la crescita e la differenziazione cellulare in terreni con e senza siero
- Stabili a temperatura ambiente
L×P: 128×86 mm
Specifiche
- Catalog No:
- 734-1177
- 734-1178
- 734-1184
- 734-1186
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement