Orders LinkContactUsLinkComponent
Inserti per colture cellulari, Nunc™
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Inserti per colture cellulari, Nunc™
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
Inserti per colture cellulari, Nunc™
Inserti per colture cellulari, Nunc™
12 varianti
Product Details & Documents
Adatti per la coltura della maggior parte dei tipi cellulari senza coating della matrice. Le membrane sono termosaldate sulla struttura superiore in polistirene. Le membrane in policarbonato, caratterizzate da pori di diametro maggiore, si prestano a diversi tipi di applicazioni, come studi di trasporto, test di tossicità, studi di chemiotassi, microscopia elettronica. Entrambi i tipi di membrane sono trasparenti se umide e sono adatte per l'utilizzo in microscopia a contrasto di fase o in microscopia ottica Normanski.
  • Sottoposte a trattamento e controllo di qualità per colture cellulari
  • Eccellente adesione e crescita cellulare
  • Non tossiche e resistenti alla maggior parte dei solventi
  • Basso legame non specifico
Tutti gli inserti per colture cellulari Nunc™: volume di lavoro consigliato (ml) = in aggiunta al normale volume di lavoro pozzetto.
Product Family Options
Membrana in policarbonato, dimensione dei pori di 0,4 μm, 1,5×10⁸ pori/cm²
Informazioni sul prodotto
  • Superficie coltura
    Volume di lavoro raccomandato
    Disponibilità
    Price
  • 734-2240
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 6 pozzetti, 20×25 mm
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 6 pozzetti, 20×25 mm
    3,14 cm²
    1,5 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST
    1 * 24 ST - SFr. 301.00
    SFr. 301.00
    1 * 24 ST
       SFr. 301.00
  • 734-2235
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 6 pozzetti, 23×34 mm
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 6 pozzetti, 23×34 mm
    4,1 cm²
    1,75 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST
    1 * 24 ST - SFr. 301.00
    SFr. 301.00
    1 * 24 ST
       SFr. 301.00
  • 734-2232
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 12 pozzetti, 12×18 mm
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 12 pozzetti, 12×18 mm
    1,13 cm²
    1,1 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 48 ST
    1 * 48 ST - SFr. 513.00
    SFr. 513.00
    1 * 48 ST
       SFr. 513.00
  • 734-2239
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 24 pozzetti, 8×13 mm
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 24 pozzetti, 8×13 mm
    0,47 cm²
    0,5 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 48 ST
    1 * 48 ST - SFr. 506.00
    SFr. 506.00
    1 * 48 ST
       SFr. 506.00
Membrana in policarbonato, dimensione dei pori 3,0 μm, 3×10⁶ pori/cm²
Informazioni sul prodotto
  • Superficie coltura
    Volume di lavoro raccomandato
    Disponibilità
    Price
  • 734-2230
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 6 pozzetti, 20×25 mm
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 6 pozzetti, 20×25 mm
    3,14 cm²
    1,5 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST
    1 * 24 ST - SFr. 302.00
    SFr. 302.00
    1 * 24 ST
       SFr. 302.00
  • 734-2236
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 6 pozzetti, 23×34 mm
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 6 pozzetti, 23×34 mm
    4,1 cm²
    1,75 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST
    1 * 24 ST - SFr. 300.00
    SFr. 300.00
    1 * 24 ST
       SFr. 300.00
  • 734-2233
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 12 pozzetti, 12×18 mm
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 12 pozzetti, 12×18 mm
    1,13 cm²
    1,1 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 48 ST
    1 * 48 ST - SFr. 513.00
    SFr. 513.00
    1 * 48 ST
       SFr. 513.00
  • 734-2228
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 24 pozzetti, 8×13 mm
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 24 pozzetti, 8×13 mm
    0,47 cm²
    0,5 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 48 ST
    1 * 48 ST - SFr. 501.00
    SFr. 501.00
    1 * 48 ST
       SFr. 501.00
Membrana in policarbonato, pori da 8,0 μm, 10⁵ pori/cm²
Informazioni sul prodotto
  • Superficie coltura
    Volume di lavoro raccomandato
    Disponibilità
    Price
  • 734-2231
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 6 pozzetti, 20×25 mm
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 6 pozzetti, 20×25 mm
    3,14 cm²
    1,5 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST
    1 * 24 ST - SFr. 301.00
    SFr. 301.00
    1 * 24 ST
       SFr. 301.00
  • 734-2237
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 6 pozzetti, 23×34 mm
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 6 pozzetti, 23×34 mm
    4,1 cm²
    1,75 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST
    1 * 24 ST - SFr. 300.00
    SFr. 300.00
    1 * 24 ST
       SFr. 300.00
  • 734-2234
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 12 pozzetti, 12×18 mm
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 12 pozzetti, 12×18 mm
    1,13 cm²
    1,1 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 48 ST
    1 * 48 ST - SFr. 497.00
    SFr. 497.00
    1 * 48 ST
       SFr. 497.00
  • 734-2229
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 24 pozzetti, 8×13 mm
    Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 24 pozzetti, 8×13 mm
    0,47 cm²
    0,5 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 48 ST
    1 * 48 ST - SFr. 500.00
    SFr. 500.00
    1 * 48 ST
       SFr. 500.00