- N. di pozzetti:384
- Sterili:-
- Colore:trasparente
- Descrizione:Piastra a 384 pozzetti
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
- Conf:50
Ideali per lo screening a resa elevata, queste micropiastre a 384 pozzetti consentono la miniaturizzazione dei dosaggi e molte altre applicazioni, inclusi la manipolazione delle librerie di DNA a volume elevato e dosaggi di legame in fase solida. Disponibili con una scelta di micropiastre trasparenti per applicazioni colorimetriche, piastre bianche per applicazioni luminometriche/fluorometriche e micropiastre nere per applicazioni fluorometriche. Sono disponibili due diverse versioni, ma entrambe incorporano pozzetti a fondo piatto e micropiastre a ingombro standard. Il primo tipo dotato di pozzetti a forma quadrata con angoli arrotondati per aumentare il volume dei pozzetti, nonch di micropiastra ad altezza standard e volume totale dei pozzetti pari a 120 µl. Il secondo tipo dotato di pozzetti rotondi e un basso profilo, con un volume totale dei pozzetti pari a 70 µl.
- Pozzetti a fondo piatto per caratteristiche ottiche ottimali
- Ingombro standard compatibile con gli apparecchi di manipolazione automatizzata
- Scelta tra pozzetti di forma quadrata arrotondata e pozzetti di forma rotonda