Piastre MiniTray, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
In PS. Utili per studi di serotipizzazione, citotossicità e clonazione cellulare.
- Adsorbimento limitato delle proteine
- La trasparenza ottica ne consente l'uso con microscopi rovesciati
- I coperchi sono dotati di linguette codificate per l'orientamento corretto
- Coordinate alfanumeriche grandi in rilievo
- Trattamento della superficie per massimizzare la miscelazione di campione e reagente
Spécifications
- Catalog No:
- 735-0201
- 735-0203
- 735-0202
- Modello:
- MiniTray, profilo basso, con coperchio
- MiniTray, profilo alto
- MiniTray, profilo basso, con coperchio
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Volume totale:
- 10 µl
- 10 µl
- 10 µl
- Dimensioni:
- Top: 3,82 mm; Bottom: 1,34 mm; Depth: 1,92 mm
- Top: 3,72 mm; Bottom: 1,30 mm; Depth: 2,10 mm
- Top: 3,82 mm; Bottom: 1,34 mm; Depth: 1,92 mm
- Dimensioni superficie di contatto:
- 81×56 mm (without lid); 84×94 mm (with lid)
- 81×56 mm (without lid)
- 81×56 mm (without lid); 84×94 mm (with lid)
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
Spécifications
Frequently Bought Together