Cilindri graduati
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Informazioni su questo articolo
In PMP (TPX®) trasparente, forma bassa, autoclavabile.
- Con beccuccio, base circolare e graduazioni bianche in rilievo
- Eccellente resistenza chimica
- Resistenza a temperature fino a 170 °C
8 varianti
Product Details & Documents
In PMP (TPX®) trasparente, forma bassa, autoclavabile.
- Con beccuccio, base circolare e graduazioni bianche in rilievo
- Eccellente resistenza chimica
- Resistenza a temperature fino a 170 °C
Documents
KART1337_TDS_EN
Datasheet
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- CapacitàDivisioneAltezzaØDisponibilitàPrice