Cilindri graduati
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Informazioni su questo articolo
In PP traslucido, forma alta.
- Con beccuccio, base pentagonale e graduazioni blu in rilievo
- Autoclavabile a +121 °C, resistenza a temperature fino a +100 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
: ISO 6706, BS 5404 Parte 2
8 varianti
Product Details & Documents
In PP traslucido, forma alta.
- Con beccuccio, base pentagonale e graduazioni blu in rilievo
- Autoclavabile a +121 °C, resistenza a temperature fino a +100 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
: ISO 6706, BS 5404 Parte 2
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- CapacitàDivisioneAltezzaTolleranzaDisponibilitàPrice