Scaletta con ruote
139-9806
- Descrizione:Scaletta con ruote
- L×P×A:410×500×445 mm
- Conf:1
- Peso:2 kg
In alluminio robusto, 2×2 gradini. Dotate di ruote per consentirne lo spostamento in qualsiasi direzione. Tutti i bordi sono protetti da coperture in plastica per evitare lesioni.
- Ruote con portamolla
- Caratteristiche di robustezza e antiscivolo
- La scala rimane ferma in posizione non appena le pedate munite di nervature vengono caricate, garantendo un uso sicuro
Carico massimo: 150 kg
: Testati TÜV e GS in conformità con la norma DIN 4569