Orders LinkContactUsLinkComponent
Footrest, Swing
Footrest, Swing
Poggiapiedi per il massimo relax, grigio chiaro, 490×350×190 mm, 2,4 kg
Codice catalogo 139-9923
Nome del fornitore:   WEDO WERNER DORSCH
Footrest, Swing
Codice catalogo 139-9923
Nome del fornitore:  WEDO WERNER DORSCH
Footrest, Swing
Footrest, Swing
Poggiapiedi per il massimo relax, grigio chiaro, 490×350×190 mm, 2,4 kg
Price
188.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The footrest is produced from strong polystyrol plastic and features a covered compartment for foot control of dictating machines, copyholders, etc.
  • Adjustable in height and inclination
  • Recess for foot switch
  • The ribbed platform ensures a firm grip and avoids slipping
Certifications: In compliance with DIN standard 4556, GS tested.
Specifiche
  • Peso:
    2,4 kg
  • Colore:
    grigio chiaro
  • Descrizione:
    Poggiapiedi per il massimo relax
  • L×P×A:
    490×350×190 mm