Sgabelli, mobili, in metallo
In acciaio verniciato resistente alla polvere, montato su tre rotelle per garantire la massima mobilità. Quando l'operatore occupa lo sgabello, le ruote di ritraggono, per offrire un appoggio sicuro.
- Tappetini in gomma antiscivolo, smalto privo di piombo e cadmio
- Omologazione TÜV GS, carico massimo 150 kg
- Assemblaggio con chiusura a scatto, senza l'ausilio di altri attrezzi
EN 14183 (DIN 4569)
: EN 14183 (DIN 4569).
Frequently Bought Together