Footrest, Trittboy
Poggiapiedi, ripiegabile, Swing, nero, 4770×320×105 mm, 1,7 kg
Catalog # 139-9805
Supplier: WEDO WERNER DORSCH
Jump to:
Product Details & Documents
Elegante poggiapiedi totalmente regolabile dalla normale posizione seduta. Ideale per l'utilizzo in postazioni di lavoro condivise.
- La piattaforma nervata offre una maggiore presa
Specifications
- Peso:1,7 kg
- Colore:nero
- Descrizione:Poggiapiedi, ripiegabile, Swing
- L×P×A:4770×320×105 mm