Contenitori forma larga con coperchio, Nalgene®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
HDPE, traslucido.
- Buona resistenza chimica
- Resistenti a temperature comprese tra −100 e+120 °C
- Comode impugnature laterali, impilabili
Per lo stoccaggio e il trasporto di materiali solidi e liquidi, campioni e articoli generici di laboratorio. Chiusura a perfetta tenuta. Idonei per la conservazione e il trasporto di alimenti e bevande secondo la National Sanitation Foundation (NSF).
Specifications
- Catalog No:
- 216-4430
- 216-4429
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement