Staining jars acc. to Hellendahl
Vaschetta per colorazione, secondo Hellendahl, 57×57×90 mm
Codice catalogo 631-9130
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
In PMP (TPX), trasparente chiaro
- Extension and cover
Vaschetta simile al tipo Hellendahl per 16 vetrini per microscopio standard 76×26 mm (in coppia, dorso a dorso).
Specifiche
- Descrizione:Vaschetta per colorazione, secondo Hellendahl
- L×P×A:57×57×90 mm