Vaschette per colorazione secondo Hellendahl, WHEATON®
720-0711
- Descrizione:Vaschetta di colorazione secondo Hellendahl
- L×P×A:76×25×75 mm
- Conf:6
In vetro soda-calcico
- Wide top for convenient transfer
- For staining slides that are inscribed on one end
Vaschette di colorazione per massimo otto vetrini standard singoli (76×26 mm) posizionati verticalmente o 16 vetrini dorso contro dorso.