Orders LinkContactUsLinkComponent
Brine tester
Brine tester
Brinometer, 0 – 26 %, 290 mm
Codice catalogo 641-1500
Nome del fornitore:   Alla France
Brine tester
Codice catalogo 641-1500
Nome del fornitore:  Alla France
Brine tester
Brine tester
Brinometer, 0 – 26 %, 290 mm
Price
SFr. 25.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Brine is the percentage of saturated solution of salt, usually sodium chloride, in water.
A brinometer is used to measure the percentage of saturated solution of brine.
Specifiche
  • Descrizione:
    Brinometer
  • Lunghezza:
    290 mm
  • Range di misura:
    0 – 26 %