Hydrometer for slaked lime
Hydrometer for slaked lime, 0 - 340 g/ll, 0,005 g/ml, 290 mm
Codice catalogo 614-0520
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Hydrometer for calcium hydroxide Ca(OH)₂.
Specifiche
- Descrizione:Hydrometer for slaked lime
- Lunghezza:290 mm
- Divisione:0,005 g/ml
- Range di misura:0 - 340 g/ll