Hydrometer according to Œchsle
Hydrometer according to Œchsle, 0 - 130 °, 1 °, 270 mm
Codice catalogo 614-0515
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
Hydrometer according to Œchsle for grape juices.
Specifiche
- Descrizione:Hydrometer according to Œchsle
- Lunghezza:270 mm
- Divisione:1 °
- Range di misura:0 - 130 °