Micro-omogeneizzatore di tessuti con tappo a vite
432-5002
- Capacità:0,5 ml
- Descrizione:Grinder with screw cap
- Lunghezza totale:115 mm
- Conf:2
- Ø est. × L:13×37 mm
Borosilicate glass tube, PTFE pestle with stainless steel shaft.
13-425 GPI thread finish, cap has open top and PTFE-faced silicone rubber liner.
Vetro borosilicato Wheaton 33 a basso grado estraibile (conforme agli standard ASTM tipo I classe A e USP tipo I).
Larghezza della fessura tra pestello e mortaio 0,05-0,15 mm