Orders LinkContactUsLinkComponent
General purpose gloves, AlphaTec® 87-315
General purpose gloves, AlphaTec® 87-315
Nome del fornitore:   Ansell
General purpose gloves, AlphaTec® 87-315
Nome del fornitore:  Ansell
Certificates
General purpose gloves, AlphaTec® 87-315
4 varianti
Product Details & Documents
These hand-specific reusable gloves are made of 100% latex and feature a pure cotton flock lining and a fish scale finish.
  • Chlorinated inside to minimise the risk of allergy
  • Chlorinated outside to increase mechanical and chemical resistance
Ideal for applications in food processing or for general cleaning and maintenance work.
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X), Cat. III, AQL 0,65
Food contact approved
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 112-3639
  • 112-3640
  • 112-3641
  • 112-3642
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • Materiale rivestimento interno:
  • Cotone
  • Cotone
  • Cotone
  • Cotone
  • Finitura:
  • Squama di pesce
  • Squama di pesce
  • Squama di pesce
  • Squama di pesce
  • Tipo polsino:
  • Dentellato
  • Dentellato
  • Dentellato
  • Dentellato
  • Norma EN:
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X)
  • Approvati per il contatto con gli alimenti:
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Dimensione del guanto
    Colore
    Lunghezza
    Spessore
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • 6,5 - 7
    blu
    300 mm
    0,40 mm
    1 paio/sacchetto
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE - SFr. 3.80
    SFr. 3.80
    1 * 1 PAIRE
       SFr. 3.80
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-3639
    Ambidestro/mano specifico
    mano specifico
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Materiale rivestimento interno
    Cotone
    Finitura
    Squama di pesce
    Tipo polsino
    Dentellato
    Norma EN
    EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X)
    Approvati per il contatto con gli alimenti
    +
  • 7,5 - 8
    blu
    300 mm
    0,40 mm
    1 paio/sacchetto
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE - SFr. 3.80
    SFr. 3.80
    1 * 1 PAIRE
       SFr. 3.80
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-3640
    Ambidestro/mano specifico
    mano specifico
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Materiale rivestimento interno
    Cotone
    Finitura
    Squama di pesce
    Tipo polsino
    Dentellato
    Norma EN
    EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X)
    Approvati per il contatto con gli alimenti
    +
  • 8,5 - 9
    blu
    300 mm
    0,40 mm
    1 paio/sacchetto
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE - SFr. 3.80
    SFr. 3.80
    1 * 1 PAIRE
       SFr. 3.80
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-3641
    Ambidestro/mano specifico
    mano specifico
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Materiale rivestimento interno
    Cotone
    Finitura
    Squama di pesce
    Tipo polsino
    Dentellato
    Norma EN
    EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X)
    Approvati per il contatto con gli alimenti
    +
  • 9,5 - 10
    blu
    300 mm
    0,40 mm
    1 paio/sacchetto
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE - SFr. 3.80
    SFr. 3.80
    1 * 1 PAIRE
       SFr. 3.80
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-3642
    Ambidestro/mano specifico
    mano specifico
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Materiale rivestimento interno
    Cotone
    Finitura
    Squama di pesce
    Tipo polsino
    Dentellato
    Norma EN
    EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X)
    Approvati per il contatto con gli alimenti
    +