Guanti resistenti al taglio, HyFlex® 72-285 / 72-286
: Ansell
Questi guanti in tessuto sono realizzati con una combinazione di PP, fibre di vetro e Dyneema®.
- Eccellente resistenza al taglio
- Lavabili in lavatrice fino alla temperatura di 90 °C
- Lunga durata con maggiore resistenza all'usura
- Isolamento termico superiore per un comfort maggiore in aree di lavoro fredde
Adatti per applicazioni che prevedono il contatto diretto con gli alimenti, ad esempio disossamento, trinciatura, trattamento del pesce, preparazione di pasti e preparazione e trattamento di frutta e verdura.
Colour: Light blue
EN 388, Cat. II
Food contact approved
: 72-285: EN 388:2016 (1X4XB); Cat. II
72-286: EN 388:2016 (2X4XD); Cat. II
Food contact approved
72-286: EN 388:2016 (2X4XD); Cat. II
Food contact approved
- Catalog No:
- 112-0236
- 112-0235
- 112-0240
- 112-0239
- 112-0238
- 112-0237
- 112-0234
- 112-0241
- 112-0232
- 112-0233
- Modello:
- 72-285
- 72-285
- 72-286
- 72-286
- 72-286
- 72-286
- 72-285
- 72-286
- 72-285
- 72-285
- Ambidestro/mano specifico:
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- Monouso/riutilizzabile:
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- Calibro:
- 13
- 13
- 10
- 10
- 10
- 10
- 13
- 10
- 13
- 13
- Tipo polsino:
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Norma EN:
- EN 388:2016 (1X4XB)
- EN 388:2016 (1X4XB)
- EN 388:2016 (2X4XD)
- EN 388:2016 (2X4XD)
- EN 388:2016 (2X4XD)
- EN 388:2016 (2X4XD)
- EN 388:2016 (1X4XB)
- EN 388:2016 (2X4XD)
- EN 388:2016 (1X4XB)
- EN 388:2016 (1X4XB)
- Approvati per il contatto con gli alimenti:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
Frequently Bought Together