Guanti resistenti al calore, ActivArmr® 43-113
: Ansell
I guanti ambidestri Kevlar® sono adatti per l'uso nelle applicazioni più calde. Offrono inoltre un'eccezionale resistenza a tagli, strappi e abrasione.
- Le fodere in puro cotone li rendono comodi e piacevoli da indossare
- Non presentano cuciture dove potrebbero depositarsi schizzi di metallo e scintille
- Lavabili ripetutamente e riutilizzabili senza compromettere in alcun modo le prestazioni
- Progettati per il contatto con temperature oscillanti fino a 350 °C
: EN 388:2016 (154XE), EN 407 (43421X); Cat. III
- Catalog No:
- 112-0290
- 112-0449
- Ambidestro/mano specifico:
- ambidestro
- ambidestro
- Monouso/riutilizzabile:
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- Materiale rivestimento interno:
- Kevlar®/cotone
- Kevlar®/cotone
- Calibro:
- 7
- 7
- Tipo polsino:
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Norma EN:
- EN 388:2016 (154XE), EN 407 (43421X)
- EN 388:2016 (154XE), EN 407 (43421X)
Frequently Bought Together