Guanti resistenti agli agenti chimici, AlphaTec® 29-500
: Ansell
Guanti anatomici in neoprene per la protezione chimica in applicazioni di media gravosità, Protegge da una vasta gamma di, acidi, sostanze caustiche, alcoli e vari solventi.
- Ridotto affaticamento della mano grazie all'elevata duttilità
- Ideali per l'impiego a basse temperature, conserva la sua elasticità
- Dotati internamente di felpatura in cotone morbida e assorbente per un maggiore comfort
Ideal for applications such as agriculture, chemical industry, cleaning, maintenance, refining oil and petrol.
Thickness: 0,75 mm
Colour: Black
EN 374 (AKL), cat. III, EN 388 (3121); AQL 0.65
: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A); AQL 0.65
- Catalog No:
- 112-2309
- 112-2310
- 112-1369
- 112-1373
- 112-2308
- Ambidestro/mano specifico:
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- Monouso/riutilizzabile:
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- Materiale rivestimento interno:
- Cotone
- Cotone
- Cotone
- Cotone
- Cotone
- Finitura:
- Lozenge
- Lozenge
- Lozenge
- Lozenge
- Lozenge
- Tipo polsino:
- Dritto
- Dritto
- Dritto
- Dritto
- Dritto
- Norma EN:
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A)
Frequently Bought Together