ContactUsLinkComponent
Guanti resistenti agli agenti chimici, con rivestimento, AlphaTec® 39-122 / 39-124
Guanti resistenti agli agenti chimici, con rivestimento, AlphaTec® 39-122 / 39-124
Nome del fornitore:  Ansell
Certificati
undefined
Guanti resistenti agli agenti chimici, con rivestimento, AlphaTec® 39-122 / 39-124
Nome del fornitore:  Ansell
Specifiche
  • Catalog No:
  • 112-3507
  • 112-4255
  • 112-4256
  • 112-4257
  • 112-3508
  • 112-3506
  • 112-4254
  • 112-3509
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • Materiale rivestimento interno:
  • Cotone
  • Cotone
  • Cotone
  • Cotone
  • Cotone
  • Cotone
  • Cotone
  • Cotone
  • Finitura:
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Tipo polsino:
  • Dentellato
  • Dentellato
  • Dentellato
  • Dentellato
  • Dentellato
  • Dentellato
  • Dentellato
  • Dentellato
  • Norma EN:
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX)
  • Approvati per il contatto con gli alimenti:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +