ContactUsLinkComponent
Guanti resistenti agli agenti chimici, AlphaTec® 15-554
Guanti resistenti agli agenti chimici, AlphaTec® 15-554
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Guanti resistenti agli agenti chimici, AlphaTec® 15-554
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-0269
  • 112-2180
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • Materiale rivestimento interno:
  • Cotone
  • Cotone
  • Tipo polsino:
  • Svasato
  • Svasato
  • Norma EN:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (BCDFIJ), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121A)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (BCDFIJ), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121A)
  • Antistatico:
  • +
  • +