Guanti, resistenti agli agenti chimici con rivestimento, AlphaTec® 02-100
Supplier: Ansell
Certificates
About this item
These LLDPE laminated safety gloves have a five-layered design, protecting against a broad range of chemicals, meeting EN Type A chemical resistance standards and ensuring greater workplace safety.
- Wide spectrum resistance
- 100% inspected: Each glove is individually air pressure tested
- Easy to put on and comfortable to wear
- Ideal for use in spill response kits
Ideali per l'uso in laboratori, nel settore automobilistico, aerospaziale e farmaceutico, per le operazioni di pulizia ambientale o nel settore chimico generico.
Ideal for use in Life Sciences, metal fabrication and chemical industries.
Colour: White
EN 374 (ABC), Cat. III, AQL 0.065
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIMS), EN ISO 374-5 VIRUS, Cat. III, AQL 0.065
Specifications
- Catalog No:
- 112-1010
- 112-1011
- 112-0944
- 112-0945
- 112-1009
- 112-0946
- Ambidestro/mano specifico:
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- Monouso/riutilizzabile:
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- Tipo polsino:
- Svasato
- Svasato
- Svasato
- Svasato
- Svasato
- Svasato
- Norma EN:
- EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIMS), EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIMS), EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIMS), EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIMS), EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIMS), EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIMS), EN ISO 374-5:2016