Copridita, nitrile, LNR
112-1154
- Taglia:L
- Conf:720
Copridita in niltrile comodo ed elastico con proprietà antistatiche. Ideali per applicazioni in camera bianca, industrie farmaceutiche e montaggio di elementi elettronici.
- Non talcati, finitura liscia
- Bassa quantità di particelle; elimina danni da scariche statiche in molte applicazioni
- Un livello estremamente basso di estraibili comporta una minore contaminazione da ioni reattivi
- Eccellente sensibilità tattile e spessore uniforme
Lunghezza: 67 mm
Spessore: 0,076 mm
Colore: traslucido
AQL 2,5
: AQL 2,5; Cat. I