Guanti in nitrile per Cleanroom, Kimtech™ G3 NxT™
Supplier: KIMBERLY CLARK
Certificates
About this item
Guanti ambidestri con bordino. Senza lattice di gomma naturale.
- Non sterile, powder-free
- Textured fingertips to facilitate control and grip
- Static dissipative in use
- Increased cleanliness
Ideali per camere bianche di classe 1, ISO 3, M1.5.
Length: 300 mm
Thickness: 0,13 mm (palm)
Colour: White
Certifications: EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), Cat. III; AQL 1.5
Packaging: Packaged in cleanroom compatible polyethylene, 100 gloves per double poly bag, 10 bags per pack.
Specifications
- Catalog No:
- 112-4824
- 112-4820
- 112-4821
- 112-4822
- 112-4823
- 112-3486
- Ambidestro/mano specifico:
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- Environmentally Preferable:
- Riduzione degli sprechi
- Riduzione degli sprechi
- Riduzione degli sprechi
- Riduzione degli sprechi
- Riduzione degli sprechi
- Riduzione degli sprechi
- Monouso/riutilizzabile:
- monouso
- monouso
- monouso
- monouso
- monouso
- monouso
- Talcati/non talcati:
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Classe di cleanroom:
- 1/ISO 3
- 1/ISO 3
- 1/ISO 3
- 1/ISO 3
- 1/ISO 3
- 1/ISO 3
- Tipo polsino:
- Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Spessore polsino:
- 0,10 mm
- 0,10 mm
- 0,10 mm
- 0,10 mm
- 0,10 mm
- 0,10 mm
- Spessore delle dita:
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- Spessore palmo:
- 0,13 mm
- 0,13 mm
- 0,13 mm
- 0,13 mm
- 0,13 mm
- 0,13 mm
- Norma EN:
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- Antistatico:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together