Orders LinkContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, Omega™ Pro-Tech
Nitrile gloves, Omega™ Pro-Tech
Nome del fornitore:   Nitritex
Nitrile gloves, Omega™ Pro-Tech
Nome del fornitore:  Nitritex
Certificates
Nitrile gloves, Omega™ Pro-Tech
2 varianti
Product Details & Documents
These nitrile gloves feature an ambidextrous shape and beaded cuffs. They are resistant to a wide range of chemicals.
  • Non sterile, powder-free
  • Contain no natural latex proteins
  • Textured for improved grip
  • Beaded cuff provides easier donning and stability on the arm
  • Each size carries a unique bar code on the inner dispenser box (EAN-13) and the outer carton (ITF-14), which allows automatic data entry into stock control systems
Certifications: EN 374-1 (Type C), EN 374-5 VIRUS, EN 421:2010; Cat. III; AQL 1,5
Food contact approved
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • NITROPT2101-XS
  • 112-3028
  • Modello:
  • Pro-Tech
  • Ambidestro/mano specifico:
  • ambidestro
  • Monouso/riutilizzabile:
  • monouso
  • Lattice/senza lattice:
  • Senza lattice
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Finitura:
  • Textured
  • Textured
  • Tipo polsino:
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Beaded
  • Norma EN:
  • EN 374-1 (Type C), EN 374-5 VIRUS, EN 421:2010
  • EN 374-1 (Type C), EN 374-5 VIRUS, EN 421:2010
  • Approvati per il contatto con gli alimenti:
  • +
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Dimensione del guanto
    Colore
    Lunghezza
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • XS
    porpora
    240 mm
    10 boxes, 100 each
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    NITROPT2101-XS
    Modello
    Pro-Tech
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    monouso
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Textured
    Tipo polsino
    Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
    Norma EN
    EN 374-1 (Type C), EN 374-5 VIRUS, EN 421:2010
    Approvati per il contatto con gli alimenti
    +
  • Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 674.00
    SFr. 674.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 674.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-3028
    Modello
    Ambidestro/mano specifico
    Monouso/riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Talcati/non talcati
    Finitura
    Textured
    Tipo polsino
    Beaded
    Norma EN
    EN 374-1 (Type C), EN 374-5 VIRUS, EN 421:2010
    Approvati per il contatto con gli alimenti