ContactUsLinkComponent
Guanti medicali in nitrile, Micro-Touch® Nitra-Tex™ and Nitra-Tex™ EP™
undefined
Guanti medicali in nitrile, Micro-Touch® Nitra-Tex™ and Nitra-Tex™ EP™
  • Catalog No:
  • 112-1854
  • 112-1847
  • 112-1846
  • 112-1848
  • 112-1843
  • 112-1845
  • 112-1844
  • 112-1850
  • 112-1849
  • 112-1853
  • Modello:
  • Nitra-Tex™ EP™
  • Nitra-Tex™
  • Nitra-Tex™
  • Nitra-Tex™ EP™
  • Nitra-Tex™
  • Nitra-Tex™
  • Nitra-Tex™
  • Nitra-Tex™ EP™
  • Nitra-Tex™ EP™
  • Nitra-Tex™ EP™
  • Ambidestro/mano specifico:
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • Monouso/riutilizzabile:
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • Lattice/senza lattice:
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Finitura:
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Tipo polsino:
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Norma EN:
  • EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
  • EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
  • EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
  • EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
  • EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
  • EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
  • EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
  • EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
  • EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
  • EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
  • Approvati per il contatto con gli alimenti:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Frequently Bought Together