Guanti in lattice, PFE-Xtra®
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
Certificati
Informazioni su questo articolo
Guanti ambidestri con bordino. I guanti sono progettati per resistere all'utilizzo anche in condizioni in cui vi è il rischio di esposizione a schizzi di prodotti chimici.
- Non sterili, non talcati, con finitura antiscivolo
- Presa eccellente in condizioni di asciutto e bagnato
- Bordino per una maggiore indossabilità
- Tasso di proteine del lattice <50 µg/g
- Protezione antivirus conforme a ISO 16604, procedura B:2004
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1.5
Thickness: 0,22 mm (palm), 0,26 mm (finger)
Colour: Natural
EN 374, EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 1.5
Certifications: EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS); Cat. III; AQL 1,5
Specifiche
- Catalog No:
- 112-1772
- 112-1771
- Ambidestro/mano specifico:
- ambidestro
- ambidestro
- Monouso/riutilizzabile:
- monouso
- monouso
- Talcati/non talcati:
- Non talcati
- Non talcati
- Tipo polsino:
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Spessore polsino:
- 0,17 mm
- 0,17 mm
- Spessore delle dita:
- 0,26 mm
- 0,26 mm
- Spessore palmo:
- 0,22 mm
- 0,22 mm
- Norma EN:
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)