Guanti in lattice, sterili, per camere bianche, Kimtech™ G5
Catalog # 112-2602
Supplier: KIMBERLY CLARK
Specifications
- Dimensione del guanto:8,5
- Confezione:Doppia busta
- Ambidestro/mano specifico:mano specifico
- Monouso/riutilizzabile:monouso
- Talcati/non talcati:Non talcati
- Colore:naturale
- Lunghezza:300 mm
- Seq:06
- Norma EN:EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- Tipo polsino:Arrotolato
- Classe di cleanroom:100/ISO 5
- Spessore delle dita:0,22 mm
- Spessore palmo:0,20 mm
- Spessore polsino:0,16 mm
- Conf:200 PAIR
Specifications
About this item
Guanti anatomici in lattice di gomma naturale appositamente formulato per una maggiore resistenza e durata. Apirogeni, non emolitici. Il bordino affusolato consente di indossarli e rimuoverli facilmente.
- Sterili, non talcati
- A basso contenuto di proteine ed endotossine
- Finitura antiscivolo per una buona presa sia in condizioni asciutte che bagnate senza compromettere la sensibilità tattile
- Sterilizzati con raggi gamma
Per camere bianche di classe 100, ISO 5 o M3.5.
Length: 300 mm
Thickness: 0,20 mm (palm)
Colour: Natural
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5
Packaging: confezionati in coppia, doppio involucro a portafoglio racchiuso in bustina, 20 bustine a sacchetto, 10 sacchetti a scatola (200 coppie).