Guanti in lattice per camere bianche, Kimtech™ G3
Codice catalogo 112-0533
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
Specifiche
- Dimensione del guanto:XL
- Confezione:10 sacchetti da 100 paia l'uno
- Ambidestro/mano specifico:ambidestro
- Monouso/riutilizzabile:monouso
- Talcati/non talcati:Non talcati
- Colore:naturale
- Lunghezza:300 mm
- Seq:04
- Norma EN:EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- Tipo polsino:Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Classe di cleanroom:1/ISO 3
- Spessore delle dita:0,22 mm
- Spessore palmo:0,20 mm
- Spessore polsino:0,15 mm
- Conf:1.000
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Guanti ambidestri con bordino affusolato, facili da indossare e maggiore aderenza agli indumenti.
- Non sterili, non talcati, con finitura antiscivolo
- Lavaggi ripetuti in acqua deionizzata ultrapura per garantire il controllo costante di particelle ed estraibili
- Presa eccellente in condizioni di bagnato/asciutto senza compromettere la sensibilità tattile
Per camere bianche di classe 1, ISO 3, M1.5.
Length: 300 mm
Thickness: 0,20 mm (palm)
Colour: Natural
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425; EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS); AQL 1.5
Packaging: doppia busta con materiali in polietilene per garantire la massima pulizia.