Supporto per imbuto separatore
for 1 separating funnel up from 75 mm Ø
Codice catalogo 527-1999
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
PP.
Il morsetto si adatta ad aste con diametro variabile da 8 a 14 mm.
Non utilizzare con imbuti di diametro Ø < 75 mm.
Specifiche
- Descrizione:for 1 separating funnel up from 75 mm Ø