Sedimentation cones, Imhoff type, Nalgene®
Coni Imhoff da 1000 ml
Codice catalogo 532-0101
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Sedimentation cones, Imhoff type, Nalgene®
Codice catalogo 532-0101
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
PC with PP autoclavable stopper.
- As transparent as glass
- Easy draining via screw plug
- Leakproof closure, closure design allows user to read graduations to zero
Graduation: 0 to 1 ml/0,1; 1 to 10 ml/0,5; 10 to 20 ml/1; 20 to 40 ml/2; 40 to 100 ml/10; 100 to 500/50; 500 to 1000 ml/100.
Specifiche
- Descrizione:Coni Imhoff da 1000 ml
- Cat. No.:532-0101
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Supporto per 3 coni Imhoff