Orders LinkContactUsLinkComponent
Contenitori di sicurezza, Nalgene®
Contenitori di sicurezza, Nalgene®
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Contenitori di sicurezza, Nalgene®
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
Contenitori di sicurezza, Nalgene®
2 varianti
Product Details & Documents
HDPE.
  • Da 10 L in HDPE fluorinato, 4 L in HDPE
  • Imbuto in PP con coperchio e chiusura di sicurezza Easy Snap per ridurre al minimo fuoriuscite accidentali ed emissioni volatili
  • Il tappo con sfiato incorporato rilascia la pressione durante il travaso e impedisce le emissioni durante l'uso
  • Il tappo/adattatore può essere collegato ad un filtro da siringa esterno
  • Il filtro/inserto filtrante in PP rimovibile deve essere collocato sul fondo dell'imbuto per impedire il passaggio di particelle grandi
Un sistema per la conservazione temporanea di scarti di solventi, chimici e biologici composto da un contenitore resistente agli urti e alle sostanze chimiche e imbuto rimovibile con coperchio, adattatore tappo/imbuto e inserto filtrante.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 119-3004
  • 119-3010
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
Specifiche
Product Family Options
Sistema di sicurezza per rifiuti (contenitore e imbuto)
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø collo
    Dimensione tappo
    Disponibilità
    Price
  • 119-3004
    HDPE container, removable funnel with lid, closure/funnel adapter, filter, and screen insert
    HDPE container, removable funnel with lid, closure/funnel adapter, filter, and screen insert
    4 L
    140 mm
    38-430
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 149.00
    SFr. 149.00
    1 * 1 ST
       SFr. 149.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    119-3004
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • 119-3010
    HDPE container, removable funnel with lid, closure/funnel adapter, filter, and screen insert
    HDPE container, removable funnel with lid, closure/funnel adapter, filter, and screen insert
    10 L
    250 mm
    83B
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 386.00
    SFr. 386.00
    1 * 1 ST
       SFr. 386.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    119-3010
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
Imbuti di sicurezza
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Filettatura
    Lunghezza asta
    Ø esterno imbuto
    Capacità
    Disponibilità
    Price
  • 38-430
    56 mm
    140 mm
    -
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 108.00
    SFr. 108.00
    1 * 1 ST
       SFr. 108.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Filettatura
    Lunghezza asta
    Ø esterno imbuto
    Capacità
    Disponibilità
    Price
  • 83B
    56 mm
    254 mm
    -
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 114.00
    SFr. 114.00
    1 * 1 ST
       SFr. 114.00