Imbuto per filtrazione
Catalog # 516-8929
Supplier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Specifications
- Capacità:50 - 100 ml
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:02
- Conf:1
- per Ø filtro:47 - 50 mm
Specifications
About this item
In acciaio inossidabile, autoclavabile
Per filtrazione sotto vuoto, eccezionale resistenza chimica, assemblaggio semplice.
Superficie filtrante: 9,6 cm²
Ø×L globale: 66×163 mm
Caution: Nota: sconsigliato per liquidi volatili o carburanti ad elevata purezza in quanto le cariche statiche potrebbero generare l'esplosione