Unità di filtrazione a vuoto
Catalog # 516-7017
Supplier: Sartorius
Specifications
- Capacità:250 ml
- Materiale:Vetro borosilicato
- Conf:1
- per Ø filtro:47/50 mm
Specifications
About this item
Vetro borosilicato, con guarnizione in PTFE, autoclavabile.
Per la rimozione particellare da solventi per determinazioni analitiche e realizzazione di soluzioni a elevata purezza. Insieme alle membrane RC idrofile resistenti ai solventi (Ø 50 mm o 47 mm), ideale per la purificazione elevata e il degassaggio di soluzioni e miscele di solventi per HPLC, GC e AA.
Il volume del supporto è 250 ml, mentre quello della beuta è 1000 ml.