Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner funnels, Hartley pattern
Nome del fornitore:   DIXON SCIENTIFIC
Büchner funnels, Hartley pattern
Nome del fornitore:  DIXON SCIENTIFIC
Certificates
Büchner funnels, Hartley pattern
Büchner funnels, Hartley pattern
3 varianti
Product Details & Documents
Top and base: Borosilicate glass with support plate.
  • Available with choice of perforated disc material
  • Complete with three PE coated clips
  • Available for 4 filter sizes
Three piece construction.
Product Family Options
With PTFE disc
Informazioni sul prodotto
  • per Ø filtro
    Disponibilità
    Price
  • 70 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 339.00
    SFr. 339.00
    1 * 1 ST
       SFr. 339.00
  • 90 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 432.00
    SFr. 432.00
    1 * 1 ST
       SFr. 432.00
  • 125 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 745.00
    SFr. 745.00
    1 * 1 ST
       SFr. 745.00
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.