Funnels with long stem
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Informazioni su questo articolo
PYREX®, borosilicate glass
- Ottima resistenza chimica
- Elevata resistenza termica
- Ridotta dilatazione terminca
With smooth internal walls. Cone angle 60°.
3 varianti
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass
- Ottima resistenza chimica
- Elevata resistenza termica
- Ridotta dilatazione terminca
With smooth internal walls. Cone angle 60°.