Powder funnels, Quickfit®
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Informazioni su questo articolo
PYREX®, borosilicate glass, stem with cone.
- Ottima resistenza ai prodotti chimici
- Resistenza alle alte temperature
Designed for transfer of powders into flasks and vessels.
5 varianti
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, stem with cone.
- Ottima resistenza ai prodotti chimici
- Resistenza alle alte temperature
Designed for transfer of powders into flasks and vessels.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Dimensione conoØ esterno imbutoDisponibilitàPrice
- Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.201-8294 - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.201-8295 - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.201-8296 - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.532-0072 - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.532-0073