Funnels, powder
80 mm, 25 mm, 25 mm
Catalog # 221-0002
Supplier: SciLabware
Jump to:
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
- Chemically resistant glass
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
- Quick and easy to clean
Ideal for transferring powders, can also be used for liquids.
Specifications
- Ø esterno imbuto:80 mm
- Ø esterno stelo:25 mm
- Lunghezza asta:25 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..