Imbuti, industriali, Azlon®
Supplier: SciLabware
Certificates
About this item
In HDPE, semitrasparente.
- Buona resistenza chimica e termica
- Design robusto e rigido
- Capacità di mantenimento della posizione verticale per evitare fuoriuscite
Con pareti interne lisce. Imbuto multifunzione per un'ampia varietà di applicazioni. Occhiello per appendere l'imbuto e facilitarne lo stoccaggio.
Frequently Bought Together