Orders LinkContactUsLinkComponent
Pinzette
Pinzette
Nome del fornitore:   KARTELL
Pinzette
Nome del fornitore:  KARTELL
Certificates
Pinzette
3 varianti
Product Details & Documents
In POM, giallo. Pinzette multiuso per un'ampia gamma di applicazioni.
  • Buona resistenza chimica, non adatte per acidi e solventi aggressivi
  • Sterilizzabili in autoclave
  • Robuste, flessibili, ad alto modulo elastico
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Arrotondate
    118 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 54.50 SFr.
    54.50 SFr.
    1 * 5 ST
       54.50 SFr.
  • Arrotondate
    147 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 41.60 SFr.
    41.60 SFr.
    1 * 5 ST
       41.60 SFr.
  • Arrotondate
    253 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 124.00 SFr.
    124.00 SFr.
    1 * 5 ST
       124.00 SFr.